Accessories for Storage Boxes
Rumdeler, lang, uden rum, til A4-størrelse, 60 mm høj, 56 mm, 304 mm
Katalog # 216-0663
Leverandør: HOFSTATTER EBBESEN
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Beskrivelse:Rumdeler, lang, uden rum, til A4-størrelse, 60 mm høj
- Højde:56 mm
- Længde:304 mm