Accessories for Storage Boxes
Rumdeler, uden rum, til A6-størrelse, 60 mm høj, 56 mm, 106 mm
Katalog # 216-0650
Leverandør: HOFSTATTER EBBESEN
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Beskrivelse:Rumdeler, uden rum, til A6-størrelse, 60 mm høj
- Højde:56 mm
- Længde:106 mm