Accessories for Storage Boxes
Låg, PS, klar, til A6-størrelse, 117 mm, 12 mm, 178 mm
Catalog # 216-0682
Supplier: HOFSTATTER EBBESEN
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Bredde:117 mm
- Beskrivelse:Låg, PS, klar, til A6-størrelse
- Højde:12 mm
- Længde:178 mm