Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for Storage Boxes
Accessories for Storage Boxes
Låg, PS, klar, til A5-størrelse, 178 mm, 12 mm, 228 mm
Katalog # 216-0681
Leverandør:   HOFSTATTER EBBESEN
Accessories for Storage Boxes
Katalog # 216-0681
Leverandør:  HOFSTATTER EBBESEN
Accessories for Storage Boxes
Låg, PS, klar, til A5-størrelse, 178 mm, 12 mm, 228 mm
Price
153,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Bredde:
    178 mm
  • Beskrivelse:
    Låg, PS, klar, til A5-størrelse
  • Højde:
    12 mm
  • Længde:
    228 mm