Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for Storage Boxes
Accessories for Storage Boxes
Låg, PS, klar, til A4-størrelse, 12 mm, 315 mm
Katalog # 216-0680
Leverandør:   HOFSTATTER EBBESEN
Accessories for Storage Boxes
Katalog # 216-0680
Leverandør:  HOFSTATTER EBBESEN
Accessories for Storage Boxes
Låg, PS, klar, til A4-størrelse, 12 mm, 315 mm
Price
299,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Låg, PS, klar, til A4-størrelse
  • Højde:
    12 mm
  • Længde:
    315 mm