Assortiment af bokse
Boks, A5-størrelse, 40 mm høj, uden låg, 224×175×40 mm
216-0673
PS, klart.
Æsker i forskellige størrelser og højder. Ideel til opbevaring af små genstande.
- Rumdelere til fleksibel ruminddeling
- Overskuelig opbevaring af små genstande
- Let og nemt at rengøre
- Beskrivelse:Boks, A5-størrelse, 40 mm høj, uden låg
- B×D×H:224×175×40 mm
Accessories
- BeskrivelseHøjdeLængde
- BeskrivelseHøjdeLængde
- BeskrivelseHøjdeLængde
- BeskrivelseHøjdeLængde
- BeskrivelseHøjdeLængde
- BeskrivelseHøjdeLængde
- BeskrivelseHøjdeLængde
- BeskrivelseHøjdeLængde
- BeskrivelseBreddeHøjde
- BeskrivelseBreddeHøjde
- BeskrivelseHøjdeLængde
- BeskrivelseHøjdeLængde
- BeskrivelseHøjdeLængde
- BeskrivelseHøjdeLængde
- BeskrivelseHøjdeLængde
- BeskrivelseHøjdeLængde
- BeskrivelseHøjdeLængde
- 216-0657Rumdeler, mellem, uden rum, til A4- og A5-størrelse, 60 mm høj56 mm218 mm1 * 1 Items - 39,80 kr
- BeskrivelseHøjdeLængde
- BeskrivelseHøjdeLængde
- 216-0658Rumdeler, mellem, uden rum, til A4- og A5-størrelse, 60 mm høj 5 hakker56 mm218 mm1 * 1 Items - 42,70 kr