Orders LinkContactUsLinkComponent
Assortiment af bokse
Assortiment af bokse
Boks, A4-størrelse, 120 mm høj, uden låg, 310×225×120 mm
Katalog # 216-0670
Leverandør:   HOFSTATTER EBBESEN
Assortiment af bokse
Katalog # 216-0670
Leverandør:  HOFSTATTER EBBESEN
Assortiment af bokse
Assortiment af bokse
Boks, A4-størrelse, 120 mm høj, uden låg, 310×225×120 mm
Price
1.080,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PS, klart.
Æsker i forskellige størrelser og højder. Ideel til opbevaring af små genstande.
  • Rumdelere til fleksibel ruminddeling
  • Overskuelig opbevaring af små genstande
  • Let og nemt at rengøre
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Boks, A4-størrelse, 120 mm høj, uden låg
  • B×D×H:
    310×225×120 mm
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Højde
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Rumdeler, lang, uden rum, til A4-størrelse, 60 mm høj
    Rumdeler, lang, uden rum, til A4-størrelse, 60 mm høj
    216-0663
    56 mm
    304 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 50,30 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Højde
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Rumdeler med 11 rum, til A4-størrelse, 60 mm høj
    Rumdeler med 11 rum, til A4-størrelse, 60 mm høj
    216-0664
    56 mm
    304 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 55,10 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Højde
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Rumdeler, lang, uden rum, til A4-størrelse, 60 mm høj
    Rumdeler, lang, uden rum, til A4-størrelse, 60 mm høj
    216-0672
    56 mm
    304 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 81,50 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Højde
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Rumdeler, kort, uden rum, til A4-størrelse, 60 mm høj
    Rumdeler, kort, uden rum, til A4-størrelse, 60 mm høj
    216-0667
    56 mm
    108 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 21,50 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Højde
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Rumdeler, kort, uden rum, til A4-størrelse, 60 mm høj
    Rumdeler, kort, uden rum, til A4-størrelse, 60 mm høj
    216-0677
    56 mm
    71 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 37,60 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Højde
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Rumdeler, kort, uden rum, til A6-størrelse, 40 mm høj
    Rumdeler, kort, uden rum, til A6-størrelse, 40 mm høj
    216-0678
    34 mm
    34 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 33,90 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Højde
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Rumdeler, kort, uden rum, til A4-størrelse, 60 mm høj
    Rumdeler, kort, uden rum, til A4-størrelse, 60 mm høj
    216-0679
    56 mm
    53 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 24,80 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Højde
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Låg, PS, klar, til A4-størrelse
    Låg, PS, klar, til A4-størrelse
    216-0680
    12 mm
    315 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 297,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Bredde
    Højde
    Tilgængelighed
    Price
  • Låg, PS, klar, til A5-størrelse
    Låg, PS, klar, til A5-størrelse
    216-0681
    178 mm
    12 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 153,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Bredde
    Højde
    Tilgængelighed
    Price
  • Låg, PS, klar, til A6-størrelse
    Låg, PS, klar, til A6-størrelse
    216-0682
    117 mm
    12 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 102,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Højde
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Rumdeler, uden rum, til A6-størrelse, 60 mm høj
    Rumdeler, uden rum, til A6-størrelse, 60 mm høj
    216-0650
    56 mm
    106 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 38,10 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Højde
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Rumdeler med 3 rum, til A6-størrelse, 60 mm høj
    Rumdeler med 3 rum, til A6-størrelse, 60 mm høj
    216-0651
    56 mm
    106 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 37,20 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Højde
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Rumdeler, lang, uden rum, til A6-størrelse, 40 mm høj
    Rumdeler, lang, uden rum, til A6-størrelse, 40 mm høj
    216-0652
    34 mm
    107 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 18,80 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Højde
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Rumdeler med 5 rum, til A5- og A6-størrelse, 60 mm høj
    Rumdeler med 5 rum, til A5- og A6-størrelse, 60 mm høj
    216-0654
    56 mm
    169 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 35,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Højde
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Rumdeler med 5 rum, til A5- og A6-størrelse, 40 mm høj
    Rumdeler med 5 rum, til A5- og A6-størrelse, 40 mm høj
    216-0655
    41 mm
    170 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 31,20 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Højde
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Rumdeler med 5 rum, til A4-størrelse, 120 mm høj
    Rumdeler med 5 rum, til A4-størrelse, 120 mm høj
    216-0656
    124 mm
    215 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 110,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Højde
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Rumdeler, mellem, uden rum, til A4- og A5-størrelse, 60 mm høj
    Rumdeler, mellem, uden rum, til A4- og A5-størrelse, 60 mm høj
    216-0657
    56 mm
    218 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 39,80 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Højde
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Rumdeler med 7 rum, til A5-størrelse, 40 mm høj
    Rumdeler med 7 rum, til A5-størrelse, 40 mm høj
    216-0659
    41 mm
    219 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 53,10 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Højde
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Rumdeler, mellem, uden rum, til A4- og A5-størrelse, 60 mm høj 5 hakker
    Rumdeler, mellem, uden rum, til A4- og A5-størrelse, 60 mm høj 5 hakker
    216-0658
    56 mm
    218 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 42,70 kr