Orders LinkContactUsLinkComponent
Genistein
Glass bottle for solids, 100 mg
Katalog # ROTH0716.3
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Genistein
Katalog # ROTH0716.3
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  446-72-0
Genistein
Glass bottle for solids, 100 mg
CAS nummer:  446-72-0
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 mg
Product Details & Documents
Synonymer:  5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 4',6'-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)benzo(e)oxacyclohex-2-en-4-on, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one, 4',5,7-Trihydroxyisoflavone
  • CAS nummer:446-72-0
  • Formel:C₁₅H₁₀O₅
  • MDL nummer:MFCD00016952
  • Molecular Weight:270.24 g/mol
  • Smeltende Pt:297…298 °C
  • EINECS:207-174-9
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    100 mg
Specifikationer