Orders LinkContactUsLinkComponent
4-Methyl-2-pentanon
4-Methyl-2-pentanon
Glass bottle, 2,5 L
Katalog # ROTH0338.2
Brandfarlig
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
4-Methyl-2-pentanon
Katalog # ROTH0338.2
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  108-10-1
4-Methyl-2-pentanon
4-Methyl-2-pentanon
Glass bottle, 2,5 L
CAS nummer:  108-10-1
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonymer:  Methylisobutylketon, Isobutylmethylketon
  • CAS nummer:108-10-1
  • Formel:(CH₃)₂CHCH₂COCH₃
  • MDL nummer:MFCD00008938
  • Molecular Weight:100.16 g/mol
  • Merck Index:13,05227
  • Kogende Pt:117,4 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–84 °C
  • Tæthed:0,801 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:16 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:203-550-1
  • FN:1245
  • ADR:3,II
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    2,5 L