4-Methyl-2-pentanon
Glass bottle, 1 L
Katalog # ROTH0338.1
Marketsource
Leverandør: Roth Carl
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: Methylisobutylketon, Isobutylmethylketon
- CAS nummer:108-10-1
- Formel:(CH₃)₂CHCH₂COCH₃
- MDL nummer:MFCD00008938
- Molecular Weight:100.16 g/mol
- Merck Index:13,05227
- Kogende Pt:117,4 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:–84 °C
- Tæthed:0,801 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:16 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:203-550-1
- FN:1245
- ADR:3,II
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle
- Pakn:1 L