Orders LinkContactUsLinkComponent
Paraformaldehyd
Paraformaldehyd
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalog # ROTH0335.3
Brandfarlig
Sundhed
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Paraformaldehyd
Katalog # ROTH0335.3
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  30525-89-4
Paraformaldehyd
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS nummer:  30525-89-4
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  Polyoxymethylene
  • CAS nummer:30525-89-4
  • Formel:(CH₂O)n
  • MDL nummer:MFCD00133991
  • Merck Index:13,07096
  • Kogende Pt:135…136 °C (13 mmHg)
  • Smeltende Pt:123 °C
  • Tæthed:1,46 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:70 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • FN:2213
  • ADR:4.1,III
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    1 kg