Orders LinkContactUsLinkComponent
ADA
ADA
Glass bottle for solids, 100 g
Katalog # ROTH0250.2
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
ADA
Katalog # ROTH0250.2
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  26239-55-4
ADA
Glass bottle for solids, 100 g
CAS nummer:  26239-55-4
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymer:  2,2'-[(2-Amino-2-oxoethyl)imino]diacetic acid, N-(2-Acetamido)iminodiacetic acid, 2,2'-((2-Amino-2-oxoethyl)azanediyl)diacetic acid
  • CAS nummer:26239-55-4
  • Formel:H₂NC(O)CH₂N(CH₂COOH)₂
  • MDL nummer:MFCD00008031
  • Molecular Weight:190.16 g/mol
  • Merck Index:13,00148
  • Smeltende Pt:217…218 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:247-530-0
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    100 g