Orders LinkContactUsLinkComponent
Lakmus
Lakmus
Glass bottle for solids, 5 g
Katalog # ROTH0248.1
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Lakmus
Katalog # ROTH0248.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  1393-92-6
Lakmus
Glass bottle for solids, 5 g
CAS nummer:  1393-92-6
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 g
Product Details & Documents
  • CAS nummer:1393-92-6
  • MDL nummer:MFCD00131528
  • EINECS:215-739-6
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    5 g