Orders LinkContactUsLinkComponent
Streptomycin sulfat
Streptomycin sulfat
Glass bottle for solids, 50 g
Katalog # ROTH0236.3
Sundhed
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Streptomycin sulfat
Katalog # ROTH0236.3
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  3810-74-0
Streptomycin sulfat
Glass bottle for solids, 50 g
CAS nummer:  3810-74-0
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 50 g
Product Details & Documents
  • CAS nummer:3810-74-0
  • Formel:C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄
  • MDL nummer:MFCD00037023
  • Molecular Weight:1457.4 g/mol
  • Merck Index:12,08983
  • Smeltende Pt:250 °C
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
  • EINECS:223-286-0
  • FN:2811
  • ADR:6.1,III
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    50 g
Specifikationer