Orders LinkContactUsLinkComponent
Xylitol
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalog # ROTH9711.2
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Xylitol
Katalog # ROTH9711.2
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  87-99-0
Xylitol
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS nummer:  87-99-0
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  (2R,3r,4S)-Pentane-1,2,3,4,5-pentaol
  • CAS nummer:87-99-0
  • Formel:C₅H₁₂O₅
  • MDL nummer:MFCD00064292
  • Molecular Weight:152.15 g/mol
  • Merck Index:13,10140
  • Kogende Pt:495 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:94 °C
  • Tæthed:1,52 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:201-788-0
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    1 kg