Orders LinkContactUsLinkComponent
Toluen
25 L
  ROTH9558.4
Marketsource
 :   Roth Carl
Toluen
  ROTH9558.4
 :  Roth Carl
Marketsource
 :  108-88-3
Toluen
Toluen
25 L
 :  108-88-3
1 * 25 L
 :  Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
  •  :108-88-3
  •  :C₆H₅CH₃
  •  :MFCD00008512
  •  :92.14 g/mol
  •  :13,09607
  •  :110,6 °C (1013 hPa)
  •  :–95 °C
  •  :0,867 g/cm³ (20 °C)
  •  :4 °C
  •  :Stue temperatur
  •  :203-625-9
  •  :1294
  •  :3,II
  •  :05-2114615130-69
  • Pakn:
    25 L