Orders LinkContactUsLinkComponent
Toluen
Toluen
Glass bottle, 1 L
Katalog # ROTH9558.1
Brandfarlig
Sundhed
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Toluen
Katalog # ROTH9558.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  108-88-3
Toluen
Toluen
Glass bottle, 1 L
CAS nummer:  108-88-3
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonymer:  Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
  • CAS nummer:108-88-3
  • Formel:C₆H₅CH₃
  • MDL nummer:MFCD00008512
  • Molecular Weight:92.14 g/mol
  • Merck Index:13,09607
  • Kogende Pt:110,6 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–95 °C
  • Tæthed:0,867 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:4 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:203-625-9
  • FN:1294
  • ADR:3,II
  • NÅ:05-2114615130-69
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    1 L