Ethylenglycol
25 L
ROTH9516.4
Marketsource
: 1,2-Ethandiol, Glykol
- :107-21-1
- :HOCH₂CH₂OH
- :MFCD00002885
- :62.07 g/mol
- :13,03832
- :196…198 °C (1013 hPa)
- :–13 °C
- :1,115 g/cm³ (20 °C)
- :116 °C
- :Køleskab
- :203-473-3
- :01-2119456816-28
- Pakn:25 L