Orders LinkContactUsLinkComponent
Ethylenglycol
Glass bottle, 1 L
  ROTH9516.1
Marketsource
 :   Roth Carl
Ethylenglycol
  ROTH9516.1
 :  Roth Carl
Marketsource
 :  107-21-1
Ethylenglycol
Ethylenglycol
Glass bottle, 1 L
 :  107-21-1
1 * 1 L
 :  1,2-Ethandiol, Glykol
  •  :107-21-1
  •  :HOCH₂CH₂OH
  •  :MFCD00002885
  •  :62.07 g/mol
  •  :13,03832
  •  :196…198 °C (1013 hPa)
  •  :–13 °C
  •  :1,115 g/cm³ (20 °C)
  •  :116 °C
  •  :Køleskab
  •  :203-473-3
  •  :01-2119456816-28
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    1 L