Orders LinkContactUsLinkComponent
Stearinsyre
Stearinsyre
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalog # ROTH9459.1
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Stearinsyre
Katalog # ROTH9459.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  57-11-4
Stearinsyre
Stearinsyre
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS nummer:  57-11-4
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  Octadecanoic acid, Octadecylic acid
  • CAS nummer:57-11-4
  • Formel:C₁₈H₃₆O₂
  • MDL nummer:MFCD00002752
  • Molecular Weight:284.48 g/mol
  • Merck Index:13,08882
  • Kogende Pt:361 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:67 °C
  • Tæthed:0,94 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:196 °C (closed cup)
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
  • EINECS:200-313-4
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    1 kg