Acetone
5 L
Katalog # ROTH9372.6
Marketsource
Leverandør: Roth Carl
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: Propanon
- CAS nummer:67-64-1
- Formel:CH₃COCH₃
- MDL nummer:MFCD00008765
- Molecular Weight:58.08 g/mol
- Merck Index:13,00067
- Kogende Pt:56,2 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:–95,4 °C
- Tæthed:0,792 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:<–20 °C (closed cup)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:200-662-2
- FN:1090
- ADR:3,II
- NÅ:01-2119471330-49
Specifikationer
Specifikationer
- Pakn:5 L