Orders LinkContactUsLinkComponent
Acetone
Acetone
Glass bottle, 2,5 L
Katalog # ROTH9372.5
Brandfarlig
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Acetone
Katalog # ROTH9372.5
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  67-64-1
Acetone
Acetone
Glass bottle, 2,5 L
CAS nummer:  67-64-1
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonymer:  Propanon
  • CAS nummer:67-64-1
  • Formel:CH₃COCH₃
  • MDL nummer:MFCD00008765
  • Molecular Weight:58.08 g/mol
  • Merck Index:13,00067
  • Kogende Pt:56,2 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–95,4 °C
  • Tæthed:0,792 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:<–20 °C (closed cup)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-662-2
  • FN:1090
  • ADR:3,II
  • NÅ:01-2119471330-49
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    2,5 L