Acetone
25 L
ROTH9372.3
Marketsource
: Propanon
- :67-64-1
- :CH₃COCH₃
- :MFCD00008765
- :58.08 g/mol
- :13,00067
- :56,2 °C (1013 hPa)
- :–95,4 °C
- :0,792 g/cm³ (20 °C)
- :<–20 °C (closed cup)
- :Stue temperatur
- :200-662-2
- :1090
- :3,II
- :01-2119471330-49
- Pakn:25 L