Orders LinkContactUsLinkComponent
Sølvnitrat
Sølvnitrat
10 g
Katalog # ROTH9370.4
Oxiderende
Ætsende
Miljø
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Sølvnitrat
Katalog # ROTH9370.4
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  7761-88-8
Sølvnitrat
Sølvnitrat
10 g
CAS nummer:  7761-88-8
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
  • CAS nummer:7761-88-8
  • Formel:AgNO₃
  • MDL nummer:MFCD00003414
  • Molecular Weight:169.87 g/mol
  • Merck Index:12,08661
  • Kogende Pt:444 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:210 °C
  • Tæthed:4,35 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:231-853-9
  • FN:1493
  • ADR:5.1,II
  • NÅ:01-2119513705-43
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    10 g