Cæsiumsulfat
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalog # ROTH9355.2
Marketsource
Leverandør: Roth Carl
Gå til:
Product Details & Documents
- CAS nummer:10294-54-9
- Formel:Cs₂O₄S
- MDL nummer:MFCD00010959
- Molecular Weight:361.87 g/mol
- Merck Index:13,02025
- Kogende Pt:1627 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:1010 °C
- Tæthed:4,24 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:233-662-6
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle for solids
- Pakn:1 kg