Orders LinkContactUsLinkComponent
Cæsiumsulfat
Cæsiumsulfat
Glass bottle for solids, 100 g
Katalog # ROTH9355.1
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Cæsiumsulfat
Katalog # ROTH9355.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  10294-54-9
Cæsiumsulfat
Glass bottle for solids, 100 g
CAS nummer:  10294-54-9
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 g
Product Details & Documents
  • CAS nummer:10294-54-9
  • Formel:Cs₂O₄S
  • MDL nummer:MFCD00010959
  • Molecular Weight:361.87 g/mol
  • Merck Index:13,02025
  • Kogende Pt:1627 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:1010 °C
  • Tæthed:4,24 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:233-662-6
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    100 g