Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumchlorid
Natriumchlorid
5 kg
Katalog # ROTH9265.2
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Natriumchlorid
Katalog # ROTH9265.2
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  7647-14-5
Natriumchlorid
5 kg
CAS nummer:  7647-14-5
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  Saline, NaCl, Sea salt, Halite
  • CAS nummer:7647-14-5
  • Formel:NaCl
  • MDL nummer:MFCD00003477
  • Molecular Weight:58.44 g/mol
  • Merck Index:14,08599
  • Kogende Pt:1413 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:801 °C
  • Tæthed:2,16 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:231-598-3
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    5 kg