Hexansyre
Glass bottle, 1 L
Katalog # ROTH8799.2
Marketsource
Leverandør: Roth Carl
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: Hexanoic acid
- CAS nummer:142-62-1
- Formel:C₆H₁₂O₂
- MDL nummer:MFCD00004421
- Molecular Weight:116.16 g/mol
- Merck Index:13,01765
- Kogende Pt:202 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:–4,8 °C
- Tæthed:0,9276 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:102 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:205-550-7
- FN:2829
- ADR:8,III
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle
- Pakn:1 L
- Cat. No.:ROTH8799.2