Orders LinkContactUsLinkComponent
Chloroform
Chloroform
10 L
Katalog # ROTHY015.3
Giftig
Sundhed
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Chloroform
Katalog # ROTHY015.3
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  67-66-3
Chloroform
Chloroform
10 L
CAS nummer:  67-66-3
Price
1.784,76 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 L
Product Details & Documents
Synonymer:  Trichlormethan
  • CAS nummer:67-66-3
  • Formel:CHCl₃
  • MDL nummer:MFCD00000826
  • Molecular Weight:119.38 g/mol
  • Merck Index:13,02160
  • Kogende Pt:61,7 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–63 °C
  • Tæthed:1,4832 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-663-8
  • FN:1888
  • ADR:6.1,III
  • NÅ:05-2114614906-45
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    10 L
Specifikationer