Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumiodid
Natriumiodid
Glass bottle for solids, 250 g
Katalog # ROTH8783.1
Miljø
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Natriumiodid
Katalog # ROTH8783.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  7681-82-5
Natriumiodid
Glass bottle for solids, 250 g
CAS nummer:  7681-82-5
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 250 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
  • CAS nummer:7681-82-5
  • Formel:NaI
  • MDL nummer:MFCD00003532
  • Molecular Weight:149.89 g/mol
  • Merck Index:13,08705
  • Kogende Pt:1300 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:662 °C
  • Tæthed:3,67 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:231-679-3
  • FN:3077
  • ADR:9,III
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    250 g