Orders LinkContactUsLinkComponent
n-Pentan
n-Pentan
10 L
Katalog # ROTH8720.2
Brandfarlig
Sundhed
Irriterende
Miljø
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
n-Pentan
Katalog # ROTH8720.2
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  109-66-0
n-Pentan
n-Pentan
10 L
CAS nummer:  109-66-0
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 L
Product Details & Documents
Synonymer:  Pentan
  • CAS nummer:109-66-0
  • Formel:H₃C(CH₂)₃CH₃
  • MDL nummer:MFCD00009498
  • Molecular Weight:72.15 g/mol
  • Merck Index:13,07193
  • Kogende Pt:35…36 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–130 °C
  • Tæthed:0,63 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:–40 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:203-692-4
  • FN:1265
  • ADR:3,II
  • NÅ:01-2119459286-30
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    10 L
Specifikationer