Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumsulfat
Natriumsulfat
Glass bottle for solids, 2,5 kg
Katalog # ROTH8631.1
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Natriumsulfat
Katalog # ROTH8631.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  7757-82-6
Natriumsulfat
Natriumsulfat
Glass bottle for solids, 2,5 kg
CAS nummer:  7757-82-6
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
  • CAS nummer:7757-82-6
  • Formel:Na₂SO₄
  • MDL nummer:MFCD00003504
  • Molecular Weight:142.04 g/mol
  • Merck Index:12,08829
  • Kogende Pt:1429 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:888 °C
  • Tæthed:2,7 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:231-820-9
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    2,5 kg