Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumnitrat
Natriumnitrat
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalog # ROTH8601.2
Oxiderende
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Natriumnitrat
Katalog # ROTH8601.2
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  7631-99-4
Natriumnitrat
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS nummer:  7631-99-4
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 kg
Product Details & Documents
  • CAS nummer:7631-99-4
  • Formel:NaNO₃
  • MDL nummer:MFCD00011119
  • Molecular Weight:84.99 g/mol
  • Merck Index:13,08720
  • Kogende Pt:380 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:308 °C
  • Tæthed:2,26 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:231-554-3
  • FN:1498
  • ADR:5.1,III
  • NÅ:01-2119488221-41
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    1 kg