Orders LinkContactUsLinkComponent
Kobber
Kobber
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalog # ROTH8540.2
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Kobber
Katalog # ROTH8540.2
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  7440-50-8
Kobber
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS nummer:  7440-50-8
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 kg
Product Details & Documents
  • CAS nummer:7440-50-8
  • Formel:Cu
  • MDL nummer:MFCD00010965
  • Molecular Weight:63.55 g/mol
  • Merck Index:13,02545
  • Kogende Pt:2595 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:1083 °C
  • Tæthed:8,94 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:231-159-6
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    1 kg