Orders LinkContactUsLinkComponent
Kaliumiodid
Kaliumiodid
Glass bottle for solids, 250 g
Katalog # ROTH8491.1
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Kaliumiodid
Katalog # ROTH8491.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  7681-11-0
Kaliumiodid
Glass bottle for solids, 250 g
CAS nummer:  7681-11-0
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 250 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Dipotassium diiodide, Kali iodide
  • CAS nummer:7681-11-0
  • Formel:Kl
  • MDL nummer:MFCD00011405
  • Molecular Weight:166 g/mol
  • Merck Index:13,07727
  • Kogende Pt:1330 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:686 °C
  • Tæthed:3,13 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:231-659-4
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    250 g