Orders LinkContactUsLinkComponent
Dichlormethan
Dichlormethan
Glass bottle, 1 L
Katalog # ROTH8424.1
Sundhed
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Dichlormethan
Katalog # ROTH8424.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  75-09-2
Dichlormethan
Dichlormethan
Glass bottle, 1 L
CAS nummer:  75-09-2
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonymer:  Methylenchlorid
  • CAS nummer:75-09-2
  • Formel:CH₂Cl₂
  • MDL nummer:MFCD00000881
  • Molecular Weight:84.93 g/mol
  • Merck Index:12,06140
  • Kogende Pt:39,8 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–95 °C
  • Tæthed:1,322 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-838-9
  • FN:1593
  • ADR:6.1,III
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    1 L