Orders LinkContactUsLinkComponent
Methylethylketon
Methylethylketon
Glass bottle, 1 L
Katalog # ROTH8403.1
Brandfarlig
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Methylethylketon
Katalog # ROTH8403.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  78-93-3
Methylethylketon
Methylethylketon
Glass bottle, 1 L
CAS nummer:  78-93-3
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonymer:  Ethylmethylketon, Butanon
  • CAS nummer:78-93-3
  • Formel:C₂H₅COCH₃
  • MDL nummer:MFCD00011648
  • Molecular Weight:72.11 g/mol
  • Merck Index:13,06097
  • Kogende Pt:79,6 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–86 °C
  • Tæthed:0,8054 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:–4 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:201-159-0
  • FN:1193
  • ADR:3,II
  • NÅ:01-2119457290-43
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    1 L
Specifikationer