Orders LinkContactUsLinkComponent
Kaliumpermanganat
Kaliumpermanganat
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalog # ROTH8004.2
Oxiderende
Irriterende
Miljø
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Kaliumpermanganat
Katalog # ROTH8004.2
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  7722-64-7
Kaliumpermanganat
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS nummer:  7722-64-7
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  Permanganic acid potassium salt
  • CAS nummer:7722-64-7
  • Formel:KMnO₄
  • MDL nummer:MFCD00011364
  • Molecular Weight:158.03 g/mol
  • Merck Index:12,07824
  • Smeltende Pt:> 240 °C
  • Tæthed:2,7 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:231-760-3
  • FN:1490
  • ADR:5.1,II
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    1 kg