Orders LinkContactUsLinkComponent
Kaliumnitrat
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalog # ROTH8001.3
Oxiderende
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Kaliumnitrat
Katalog # ROTH8001.3
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  7757-79-1
Kaliumnitrat
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS nummer:  7757-79-1
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  Nitrate of Potash
  • CAS nummer:7757-79-1
  • Formel:KNO₃
  • MDL nummer:MFCD00011409
  • Molecular Weight:101.1 g/mol
  • Merck Index:13,07733
  • Smeltende Pt:334 °C
  • Tæthed:2,109 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:231-818-8
  • FN:1486
  • ADR:5.1,III
  • NÅ:01-2119488224-35
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    1 kg
Specifikationer