Kaliumnitrat
Glass bottle for solids, 2,5 kg
Katalog # ROTH8001.2
Marketsource
Leverandør: Roth Carl
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: Nitrate of Potash
- CAS nummer:7757-79-1
- Formel:KNO₃
- MDL nummer:MFCD00011409
- Molecular Weight:101.1 g/mol
- Merck Index:13,07733
- Smeltende Pt:334 °C
- Tæthed:2,109 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:231-818-8
- FN:1486
- ADR:5.1,III
- NÅ:01-2119488224-35
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle for solids
- Pakn:2,5 kg