Orders LinkContactUsLinkComponent
Kaliumdisulfit
10 kg
Katalog # ROTH7995.2
Ætsende
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Kaliumdisulfit
Katalog # ROTH7995.2
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  16731-55-8
Kaliumdisulfit
10 kg
CAS nummer:  16731-55-8
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  Dipotassium disulphite, Potassium pyrosulphite, Potassium metabisulphite, di-Potassium disulphite
  • CAS nummer:16731-55-8
  • Formel:K₂O₅S₂
  • MDL nummer:MFCD00167605
  • Molecular Weight:222.33 g/mol
  • Merck Index:13,07729
  • Smeltende Pt:190 °C
  • Tæthed:1,2 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:240-795-3
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    10 kg