Kaliumhydroxid
25 kg
Katalog # ROTH7986.5
Marketsource
Leverandør: Roth Carl
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: Potash caustic, Caustic potash
- CAS nummer:1310-58-3
- Formel:KOH
- MDL nummer:MFCD00003553
- Molecular Weight:56.11 g/mol
- Merck Index:12,07806
- Kogende Pt:1320 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:360 °C
- Tæthed:2,04 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:215-181-3
- FN:1813
- ADR:8,II
- NÅ:01-2119487136-33
Specifikationer
Specifikationer
- Pakn:25 kg