Orders LinkContactUsLinkComponent
Kaliumhydroxid
Kaliumhydroxid
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalog # ROTH7986.1
Ætsende
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Kaliumhydroxid
Katalog # ROTH7986.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  1310-58-3
Kaliumhydroxid
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS nummer:  1310-58-3
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  Potash caustic, Caustic potash
  • CAS nummer:1310-58-3
  • Formel:KOH
  • MDL nummer:MFCD00003553
  • Molecular Weight:56.11 g/mol
  • Merck Index:12,07806
  • Kogende Pt:1320 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:360 °C
  • Tæthed:2,04 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:215-181-3
  • FN:1813
  • ADR:8,II
  • NÅ:01-2119487136-33
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    1 kg
Specifikationer