Orders LinkContactUsLinkComponent
Jod
Glass bottle for solids, 250 g
Katalog # ROTH7935.1
Sundhed
Irriterende
Miljø
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Jod
Katalog # ROTH7935.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  7553-56-2
Jod
Glass bottle for solids, 250 g
CAS nummer:  7553-56-2
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 250 g
Product Details & Documents
  • CAS nummer:7553-56-2
  • Formel:I₂
  • MDL nummer:MFCD00011355
  • Molecular Weight:253.81 g/mol
  • Merck Index:13,05036
  • Kogende Pt:184,3 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:114 °C
  • Tæthed:4,9 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:231-442-4
  • FN:3495
  • ADR:8,III
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    250 g
Specifikationer