Orders LinkContactUsLinkComponent
Phenol
Glass bottle, 100 mL
Katalog # ROTH0038.1
Giftig
Ætsende
Sundhed
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Phenol
Katalog # ROTH0038.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  108-95-2
Phenol
Glass bottle, 100 mL
CAS nummer:  108-95-2
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Synonymer:  Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
  • CAS nummer:108-95-2
  • Formel:C₆H₅OH
  • MDL nummer:MFCD00002143
  • Molecular Weight:94.11 g/mol
  • Merck Index:12,07390
  • Kogende Pt:181,7 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:40,8 °C
  • Tæthed:1,0722 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:81 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:203-632-7
  • FN:1671
  • ADR:6.1,II
  • NÅ:01-2119471329-32
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    100 mL
Specifikationer