Orders LinkContactUsLinkComponent
Membrane filters
Membrane filters
0,45 µm, 47 mm
Katalog # ROTHY950.1
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Membrane filters
Katalog # ROTHY950.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
Membrane filters
0,45 µm, 47 mm
Price
594,05 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Ø:
    47 mm
  • Porestørrelse:
    0,45 µm
  • Seq:
    05
  • Tykkelse:
    0,2 mm
  • Cat. No.:
    ROTHY950.1
  • Max. temperature:
    250 °C