Membrane filters
0,20 µm, 47 mm
Katalog # ROTHY949.1
Marketsource
Leverandør: Roth Carl
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Ø:47 mm
- Porestørrelse:0,20 µm
- Seq:04
- Tykkelse:0,2 mm
- Cat. No.:ROTHY949.1
- Max. temperature:250 °C