Membrane filters
0,05 µm, 13 mm
Katalog # ROTHY938.1
Marketsource
Leverandør: Roth Carl
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Ø:13 mm
- Porestørrelse:0,05 µm
- Seq:01
- Tykkelse:0,2 mm
- Cat. No.:ROTHY938.1
- Max. temperature:250 °C