Orders LinkContactUsLinkComponent
Membrane filters
Membrane filters
0,05 µm, 13 mm
Katalog # ROTHY938.1
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Membrane filters
Katalog # ROTHY938.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
Membrane filters
0,05 µm, 13 mm
Price
250,91 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Ø:
    13 mm
  • Porestørrelse:
    0,05 µm
  • Seq:
    01
  • Tykkelse:
    0,2 mm
  • Cat. No.:
    ROTHY938.1
  • Max. temperature:
    250 °C