Orders LinkContactUsLinkComponent
Butylacetat
Glass bottle, 2,5 L
  ROTHP036.2
Marketsource
 :   Roth Carl
Butylacetat
  ROTHP036.2
 :  Roth Carl
Marketsource
 :  123-86-4
Butylacetat
Butylacetat
Glass bottle, 2,5 L
 :  123-86-4
1.232,16 kr
1 * 2,5 L
 :  Butyl ethanoate, Acetic acid butyl ester, Acetic acid n-butyl ester, n-Butyl acetate
  •  :123-86-4
  •  :CH₃COO(CH₂)₃CH₃
  •  :MFCD00009445
  •  :116.16 g/mol
  •  :13,01534
  •  :126 °C (1013 hPa)
  •  :–76 °C
  •  :0,875 g/cm³ (20 °C)
  •  :25 °C
  •  :Stue temperatur
  •  :204-658-1
  •  :1123
  •  :3,III
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    2,5 L