Orders LinkContactUsLinkComponent
Kaliumsulfat
Kaliumsulfat
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalog # ROTHP022.2
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Kaliumsulfat
Katalog # ROTHP022.2
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  7778-80-5
Kaliumsulfat
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS nummer:  7778-80-5
Price
784,10 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 kg
Product Details & Documents
  • CAS nummer:7778-80-5
  • Formel:K₂SO₄
  • MDL nummer:MFCD00011388
  • Molecular Weight:174.26 g/mol
  • Merck Index:13,07759
  • Kogende Pt:1698 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:1069 °C
  • Tæthed:2,66 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:231-915-5
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    1 kg
Specifikationer